Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
Artikelnummer. p-7235859 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17863702
Marke: Ansell 313029060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves feature a thin, yet durable nitrile construction to provide healthcare professionals the reliable protection and tactility they need. These gloves are approved for chemotherapy use.
  • Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
  • Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
  • Approved for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Größe XS
Menge 100 Handschuhe/Schachtel, 10 Schachteln/Karton.