Learn More
Beskrivning
- Entwickelt mit einer dünnen, aber haltbaren Nitril-Formulierung für zuverlässigen Schutz
- Die königsblaue Farbe bietet einen größeren Kontrast als Standard-hellblaue Nitrilhandschuhe
- Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Specifikationer
Specifikationer
| Anwendungen | Gesundheitswesen |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.13 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 3,1 mil |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?