Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Artikelnummer. 17853602 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17853602
Marke: Ansell 6034514
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Thin, nitrile gloves providing comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research in the healthcare setting.
  • ASTM D6319, ASTM D6978 certified
  • Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
  • Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
  • Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
  • Thin and light weight to ensure high tactility while working
  • For use in chemotherapy and medical applications
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ASTM D6319, Kategorie III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US für Lebensmittelkontakt zugelassen, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Rosa
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 9,5/10
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 3,1 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
FDA 510 (k) Ja
Modell MICRO-TOUCH-313016
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm