Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrial Gloves
Artikelnummer. p-7250208 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Paare
Artikelnummer. 17823842
Marke: Ansell 4400052
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
This non-sterile, nitrile glove is specifically designed to better protect healthcare workers handling chemicals and cytostatics.
  • ASTM D6978 certified
  • Features a longer cuff design for added protection and a better fit on garments
  • High-level protection and comfort
  • Certified to the rigorous Personal Protective Equipment (PPE) EN 420 and EN374 standards
  • Chlorinated internal surface for easy donning
  • Comfortable film with textured fingers helps users perform tasks and procedures
  • Tested against over 100 chemicals and chemotherapy drugs
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Food Type: Rubber
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:2010
Anwendungen Industriell
Farbe Green
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Größe 6,5/7
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 mil
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Art der Handschuhstulpe Extended
Modell MICRO-TOUCH-313020
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 300 mm