Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Beschichtete Handschuhe
Artikelnummer. 16326891 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 9.5/10
Extraklein, 5.5/6
Groß, 8.5/9
Klein, 6.5/7
Mittel, 7.5/8
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16326891 Mittel, 7.5/8 100 Stück
16306891 Extraklein, 5.5/6 100 Stück
16316891 Klein, 6.5/7 100 Stück
16336891 Groß, 8.5/9 100 Stück
16346891 Extragroß, 9.5/10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16326891 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 553303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85 CHF
    8.67 CHF / 100 Stück
    Sparen 9.18 CHF
    51% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MICRO-TOUCH Beschichtete Handschuhe sind latexfreie, puderfreie Untersuchungshandschuhe, die für ein schnelles und häufiges Anziehen beschichtet sind.
  • Polyacrylat-Innenbeschichtung
  • Hohe Elastizität, Flexibilität und Sensibilität
  • Latex mit geringer Allergenität verringert das Risiko einer Kontaktdermatitis
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Kategorie III, Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA
Chemotherapeutic Rated Nein
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Nein
Material Naturlatex
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex-Untersuchungshandschuhe
Größe Mittel, 7.5/8
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0.11 mm
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm