Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17893662 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 17893662
Marke: Ansell 313041080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Non-sterile, nitrile gloves feature an advanced stretch formulation, providing comfort and secure fit in healthcare settings.
  • ASTM D6319 certified
  • High strength and protection for nearly all clinical settings
  • Advanced formulation for high comfort and fit providing better tactile sensitivity
  • An AQL better than industry standards delivers consistent, high quality production
  • 200-count packaging reduces waste
  • Tested for use with over 55 chemicals and approved for use with chemotherapy drugs
  • For use in chemotherapy and moderate risk examination procedures
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 9,5/10
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) Yes
Modell MICRO-TOUCH-313041
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
No glove completely protects against all chemicals. Users should test the suitability of this product against the specific chemicals and environment where used.