Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Affinity Gloves
Artikelnummer. p-200080401 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Large, 8,5/9, 8.5/9
Mittel, 7,5/8, 7.5/8
Small, 6,5/7, 6.5/7
X-Large,9,5/10, 9.5/10
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16306901
Marke: Ansell 553352
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MICRO-TOUCH Affinity Gloves are neoprene, powder-free examination gloves with excellent elasticity and barrier protection.
  • Robust Neoprene formulation provides comfort and excellent tear and puncture resistance
  • Textured fingers for secure grip
  • Protects from Type I latex allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Accelerator Free Yes
Anwendungen Laboratory
Farbe Green
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Gepudert Powder Free
Produkttyp Exam Gloves
Größe Small, 6,5/7, 6.5/7