Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Affinity-Handschuhe
Artikelnummer. 16326901 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 9.5/10
Groß, 8.5/9
Klein, 6.5/7
Mittel, 7.5/8
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16326901 Groß, 8.5/9 100 Stück
16306901 Klein, 6.5/7 100 Stück
16316901 Mittel, 7.5/8 100 Stück
16336901 Extragroß, 9.5/10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16326901 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 553354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.20 CHF
    23.36 CHF / 100 Stück
    Sparen 22.84 CHF
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MICRO-TOUCH Affinity Gloves sind puderfreie Neopren-Untersuchungshandschuhe mit ausgezeichneter Elastizität und Barrierewirkung.
  • Die robuste Neoprenmischung sorgt für Komfort und ausgezeichnete Reiß- und Durchstoßfestigkeit.
  • Strukturierte Finger für sicheren Halt
  • Schützt vor Latexallergie Typ I
  • Getestet für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM D6977, CA Prop 65, CE-Nummer, Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA
Chemotherapeutic Rated Ja, gemäß ASTM D6978 und von der US-amerikanischen FDA zugelassen
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Untersuchungshandschuhe
Größe Groß, 8.5/9
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 mil
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm