Learn More
Sampling Systems™ Mikrospatel
Diese Mikrospatel sind ideal für die Handhabung kleiner Mengen von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ A100-1
Additional Details : Gewicht : 0.31680kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819581
  • 9.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Ausführung
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Nutfrei
  • Glänzend polierte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Mikrospatel
50 mm
Edelstahl verchromt
Glänzend poliert
9 mm
210 mm