Learn More
Sampling Systems™ Mikrospatel
Diese Mikrospatel sind ideal für die Handhabung kleiner Mengen von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ A100-3
Additional Details : Gewicht : 0.31680kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829581
  • 9.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Ausführung
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Nutfrei
  • Glänzend polierte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Mikrospatel
35 mm
Edelstahl
Glänzend poliert
2,5 mm
150 mm