Learn More
Usbeck™ Mikro-Spatellöffel
Artikelnummer. 10418191
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10418191 210 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10418191 Lieferant Usbeck™ Lieferanten-Nr. 3304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.24 CHF
    4.54 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.70 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfaches Mischen und Transferieren von Substanzen. Der Usbeck™ Mikro-Spatellöffel ist ideal zum Mischen und Übertragen von Substanzen.
  • Edelstahl
  • Starr
  • Breite der Klinge: 5mm
  • Löffelbreite 5 mm
Spezifikation
Produkttyp Mikro-Löffelspatel
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 210 mm