Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten sowie von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten, für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen sowie für Mindestmengen von Messsubstanzen oder Spülmitteln
- Kalibriert
- Mit Ringmarkierungen
- Mit Konstanten
- Für manuelle Messungen
- Füllmenge von 2 ml
- Gesamtlänge 290 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Calibrated | Ja |
| Ungefähre Konstante | 0.1 K |
| Enthält | Ringmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messungen von kleinen Flüssigkeitsmengen auch bei extremer Schaumbildung |
| Größe | 0.77 mm Durchmesser |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |