Learn More
ROBU VitraPOR™ Mikro-Filternutsche
Für kleinste Filtrationsmengen
115.00 CHF
Produktcode | Marke | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16823076
|
ROBU VitraPOR™
27200 |
0 | 2 mL |
115.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15463224
|
ROBU VitraPOR™
27203 |
3 | 2 mL |
115.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16883066
|
ROBU VitraPOR™
27081 |
1 | 0,8 mL |
115.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16843076
|
ROBU VitraPOR™
27202 |
2 | 2 mL |
115.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16873066
|
ROBU VitraPOR™
27080 |
0 | 0,8 mL |
115.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16833076
|
ROBU VitraPOR™
27201 |
1 | 2 mL |
115.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16893066
|
ROBU VitraPOR™
27082 |
2 | 0,8 mL |
115.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
5/Packung |