Learn More
ROBU VitraPOR™ Mikro-Filternutsche
Für kleinste Filtrationsmengen
Marke:  ROBU VitraPOR™ 27081
Additional Details : Gewicht : 0.03990kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16883066
  • 115.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Spezifikation
0,8 mL
Borosilikatglas 3.3
1
5/Packung