Learn More
ROBU VitraPOR™ Mikro-Filternutsche
Für kleinste Filtrationsmengen
Marke: ROBU VitraPOR™ 27080
Additional Details : Gewicht : 0.03990kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
0,8 mL | |
Borosilikatglas 3.3 | |
0 | |
5/Packung |