missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Michigan Pestizidmischung 1 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-Fenpyroximate∣Acephate∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Hexythiazox∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣MGK 264∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Phosmet∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiamethoxam |
| CAS | 134098-61-6, 30560-19-1, 57960-19-7, 149877-41-8, 63-25-2, 1563-66-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (E)-Fenpyroximate∣Acephate∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Hexythiazox∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣MGK 264∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Phosmet∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiamethoxam |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (E)-Fenpyroximate 100 μg/ml∣Acephate 100 μg/ml∣Acequinocyl 100 μg/ml∣Bifenazate 100 μg/ml∣Carbaryl 100 μg/ml∣Carbofuran 100 μg/ml∣Chlorantraniliprole 100 μg/ml∣Chlorfenapyr 100 μg/ml∣Chlorpyrifos 100 μg/ml∣Clofentezine 100 μg/ml∣Daminozide 100 μg/ml∣Diazinon 100 μg/ml∣Dichlorvos 100 μg/ml∣Dimethoate 100 μg/ml∣Ethoprophos 100 μg/ml∣Etofenprox 100 μg/ml∣Etoxazole 100 μg/ml∣Hexythiazox 100 μg/ml∣Kresoxim-methyl 100 μg/ml∣Malathion 100 μg/ml∣Metalaxyl 100 μg/ml∣Methomyl 100 μg/ml∣MGK 264 100 μg/ml∣Naled 100 μg/ml∣Oxamyl 100 μg/ml∣Paclobutrazol 100 μg/ml∣Parathion-methyl 100 μg/ml∣Phosmet 100 μg/ml∣Propiconazole 100 μg/ml∣Propoxur 100 μg/ml∣Pyridaben 100 μg/ml∣Spiromesifen 100 μg/ml∣Spirotetramat 100 μg/ml∣Spiroxamine 100 μg/ml∣Tebuconazole 100 μg/ml∣Thiamethoxam 100 μg/ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?