Learn More
MHC Class II Rat, PE, Clone: M5/114.15.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB70-PE-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972388
  • 227.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MHC Class II
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
H2-Ab1 and H2-Eb1
Protein A/G Purified
RUO
14969
IgG2b κ
Flow Cytometry
M5/114.15.2
PE
NP_034512
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.