Learn More
MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd) Monoclonal Antibody (34-1-2S), eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
72.50 CHF - 361.00 CHF
Spezifikation
Antigen MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd)
Klon 34-1-2S
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15257687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-5998-82
100 μg
129.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15267687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-5998-85
500 μg
361.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15247687
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-5998-81
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The 34-1-2S monoclonal antibody reacts with the mouse MHC class I, H-2Kd and H-2Dd. This cytotoxic antibody also cross-reacts with Kb, s, r, q, p. Applications Reported: 34-1-2S has been reported for use in flow cytometric analysis, immunohistochemical staining of frozen mouse tissue sections, and complement-dependent cytotoxicity. Applications Tested: This 34-1-2S antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
Spezifikation
Spezifikation
MHC Class I (H-2Kd/H-2Dd)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocompatibility antigen, D-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-W28 alpha chain; H-2D; H2-D; H-2D cell surface glycoprotein; H-2D(B); H2-D1; H2-DC1-beta transplantation antigen protein; H2DD; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H-2K(K); H-2K(Q); H2K1; H2-K1; H2KD; histocompatibility 2, D region locus 1; histocompatibility 2, K1, K region; K-f; MHC class I antigen; MHC class I H2 antigen; MHC class I H-2Dp; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC H2-D-q alpha-chain; MHC H2-K transplantation antigen; Q5k protein
H2-D1, H2-K1
Primary
4° C
34-1-2S
Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Mouse
P01895, P01896, P01897, P01899, P01900, P01901, P03991, P04223, P14426, P14427, P14428
14964, 14972
IgG2a κ