Learn More
MHC Class I (H-2Db) Monoclonal Antibody (28-14-8), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
175.00 CHF - 436.00 CHF
Spezifikation
Antigen MHC Class I (H-2Db)
Klon 28-14-8
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15249249
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-5999-81
50 μg
175.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15259249
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-5999-82
100 μg
269.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15269249
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-5999-83
200 μg
436.00 CHF
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Description: The 28-14-8 monoclonal antibody reacts with the mouse MHC class I, H-2D^b, and cross-reacts with H-2L^d, H-2D^q and/or H-2L^q. Binding of 28-14-8 to the alpha 3 domain of H-2L^d is not dependent on beta2-microglobulin. Applications Reported: This 28-14-8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The 28-14-8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and can be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8.
Spezifikation
Spezifikation
MHC Class I (H-2Db)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
H-2 class I histocompatibility antigen, D-B alpha chain; H-2D; H2-D; H-2D cell surface glycoprotein; H-2D(B); H2D1; H2-D1; H2DB; H2-DC1-beta transplantation antigen protein; H2L; H2LD; histocompatibility 2, D region locus 1; MHC class I antigen; MHC class I H2 antigen; MHC class I H-2Dp; MHC H2-D-q alpha-chain; Q5k protein
H2-D1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
H2-D1
28-14-8
Flow Cytometry
PE
Mouse
Mouse
P01895, P01896, P01897, P01899, P01900, P14426, P14427
14964
IgG2a κ