Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGG
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
32.05 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Luftwiderstand | 32 mbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikat-Mikrofaserglas |
Particle Retention | 1,5 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15972870
|
Sartorius
FT-3-1106-125 |
0,4 in. | 1,2 cm |
131.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11715336
|
Sartorius
FT-3-1106-110 |
4,33 in. | 11 cm |
107.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795326
|
Sartorius
FT-3-1106-070 |
2,7 in. | 7 cm |
57.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11705336
|
Sartorius
FT-3-1106-090 |
3,5 in. | 9 cm |
82.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15962870
|
Sartorius
FT-3-1106-060 |
2,36 in. | 6 cm |
56.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11755326
|
Sartorius
FT-3-1106-047 |
1,8 in. | 4,7 cm |
49.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15952870
|
Sartorius
FT-3-1106-050 |
1,96 in. | 5 cm |
51.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11745326
|
Sartorius
FT-3-1106-025 |
0,98 in. | 2,5 cm |
32.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11775326
|
Sartorius
FT-3-1106-055 |
2,1 in. | 5,5 cm |
51.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können.Spezifikation
32 mbar | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
38 s | |
MGG | |
500 °C | |
0,28 mm |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Unsteril | |
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
932 °F | |
0,01 in. |