Learn More
Abnova™ MGC50559 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Artikelnummer. 16179623
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 16179623
Marke: Abnova™ H00254013T01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung MGC50559 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_173802
Molekulargewicht Theoretical M.W. 29.5kDa
Plasmid pCMV-MGC50559 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-MGC50559 antibody (Mfr. No. H00254013-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.