missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGC33407/ACTL9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 17761119 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17761119 20 μL 20 Mikroliter
17751119 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17761119 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 298851AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MGC33407/ACTL9 Polyclonal antibody specifically detects MGC33407/ACTL9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF, IHC, WB, ELISA

Spezifikation

Antigen MGC33407/ACTL9
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 450 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer NM_033049
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 284382
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.