Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGA
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
91.00 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Luftwiderstand | 36 mbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | Borosilicate Glass Microfiber |
Particle Retention | 1,6 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10203431
|
Sartorius
FT-3-1101-125 |
4,92 in. | 12,5 cm |
113.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11770416
|
Sartorius
FT-3-1101-185 |
7,2 in. | 18,5 cm |
91.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10737271
|
Sartorius
FT-3-1101-150 |
5,9 in. | 15 cm |
143.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Anwendungen umfassen: Klärung von Puffer- und Reagenzienlösungen, Filtration von Algenzellen.Spezifikation
36 mbar | |
Scheibe | |
1,6 μm | |
40 s | |
MGA | |
500 °C | |
0,25 mm |
Weiß | |
Borosilicate Glass Microfiber | |
Unsteril | |
Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen | |
932 °F | |
0,009 in. |