Learn More
Mg(NO3)2 für AAS 20 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mg(NO3)2 |
Konzentration | 20 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 50 ml |
Typ | Matrixmodifikator für AAS |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Physikalische Form | Flüssig |