missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MG 624, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. p-4785107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18035292 10 mg 10 Milligramm
30001438 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18035292 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1356/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

α7 neuronal nicotinic receptor antagonist

A selective antagonist for neuronal α7 subunit- containing nAChR subtypes. Inhibits α-Bgtx binding to chick α7 and α4β2 subtypes with Ki values of 106 nM and 84 μM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 77257-42-2
Summenformel C22H30INO
Molekulargewicht (g/mol) 451.392
InChI-Schlüssel RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Synonym stilonium iodide, stilonio ioduro dcit, stilonii iodidum inn-latin, iodure de stilonium inn-french, ioduro de estilonio inn-spanish, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethylammonium iodide, triethyl 2-p-styrylphenoxy ethyl ammonium iodide, ioduro di trietil-beta-4-stilbenossi-etil ammonio italian, ammonium, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethyl-, iodide, dsstox_cid_25781
PubChem CID 6433339
IUPAC-Name triethyl-[2-[4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]azanium;iodide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2.[I-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MG 624
Menge 10 mg
Formelmasse 451.39
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.