Learn More
Sartorius™ Filter aus Quarzmikrofaser ohne Bindemittel, weiß, Sorte MG 160
25.75 CHF - 51.70 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Glas-Mikrofaserfilter |
Format | Scheibe |
Material | Glas-Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11796055
|
Sartorius™
FT-3-01110-100 |
100 mm |
42.55 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11706065
|
Sartorius™
FT-3-01110-110 |
110 mm |
51.70 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766055
|
Sartorius™
FT-3-01110-050 |
50 mm |
25.75 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776055
|
Sartorius™
FT-3-01110-070 |
70 mm |
28.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786055
|
Sartorius™
FT-3-01110-090 |
90 mm |
44.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
75 g/m2 | |
Glas-Mikrofaserfilter | |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MG 160 | |
500 °C | |
Filter ohne Binder |
Weiß | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
Empfohlen für analytische und gravimetrische Analysen und auch als Vorfilter | |
50 pro Packung | |
0,37 mm |