Learn More
WTW™ 209112 MF45/1000/E
Artikelnummer. 10029730
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10029730 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10029730 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 209112
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WTW bietet eine Vielzahl von Messflaschen und Messgefäßen mit Adaptern zur Messung von BSB, Bodenatmung, Abbaubarkeit gemäß OECD 301 F, Gärtests, Biogasen und vielem mehr. Alle Produkte wurden für die entsprechende Anwendung getestet und gewährleisten somit genaue Messergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 ml