Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: Ohne Triton
Aus Zellulosemischester (Nitrat und Acetat)
189.00 CHF - 710.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat), tritonfrei |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Flüssigkeiten; Sterilisierung der Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven und Antibiotika; Luftüberwachung; Partikelanalyse; Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitate usw.). |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10319750
|
Merck
HATF02500 |
25 mm | 0,45 μm |
202.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10247820
|
Merck
HATF14250 |
142 mm | 0,45 μm |
710.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10309610
|
Merck
GSTF02500 |
25 mm | 0,22 μm |
226.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10004690
|
Merck
HATF09025 |
90 mm | 0,45 μm |
252.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10126490
|
Merck
GSTF01300 |
13 mm | 0,22 μm |
192.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10607321
|
Merck
HATF04700 |
47 mm | 0,45 μm |
313.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10480211
|
Merck
HATF01300 |
13 mm | 0,45 μm |
189.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11596395
|
Merck
GSTF04700 |
47 mm | 0,22 μm |
315.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Besteht aus Zellulosemischestern (Nitrat und Acetat)
MF-Millipore Filter ohne Triton™
- Für schwierige Anwendungsbereiche wie beispielsweise empfindliche biologische Lösungen, Zellkontakt oder sehr kleine Volumen
- Minimaler Gehalt an Benetzungsmitteln
- Geringerer Gehalt an wasserextrahierbaren Substanzen als MF-Millipore Standardfilter
MF-Millipore Filter ohne Triton
- Für schwierige Anwendungsbereiche wie beispielsweise empfindliche biologische Lösungen, Zellkontakt oder sehr kleine Volumen
- Minimaler Gehalt an Benetzungsmitteln
- Geringerer Gehalt an wasserextrahierbaren Substanzen als MF-Millipore Standardfilter
Anwendungsbereiche:
Klärung von Flüssigkeiten, sterilisierende Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven, Antibiotika, Luftüberwachung, Partikelanalyse, Partikelentfernung, biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Ausfällungen usw.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat), tritonfrei | |
Aufreinigung von Flüssigkeiten; Sterilisierung der Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven und Antibiotika; Luftüberwachung; Partikelanalyse; Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitate usw.). | |
Hydrophil |
Weiß | |
Unsteril | |
Glatt |