Learn More
Merck MF-Millipore™ Zellulosemischester-Membranen, ohne Triton
Artikelnummer. 11596395 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11596395
Marke: Merck GSTF04700
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus Zellulosemischester (Nitrat und Acetat)
Besteht aus Zellulosemischestern (Nitrat und Acetat)
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht. MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter. Merkmale und Vorteile: – Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen – Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Gitteroberfläche – Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavier-Sterilisationsmethoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Filtertyp Membranfilter
Format Scheibe
Material MCE
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 18 ml/min x cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Flüssigkeiten; Sterilisierung der Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven und Antibiotika; Luftüberwachung; Partikelanalyse; Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitate usw.).
Membrantyp Glatt
Typ Filtermembranen
Benetzbarkeit Hydrophil
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,9 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MCE TRITON FREE .22UM WH PL 47MM 100/PK
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose