Learn More
Merck MF-Millipore™ Zellulosemischester-Membranen, ohne Triton
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Besteht aus Zellulosemischestern (Nitrat und Acetat)
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht. MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter. Merkmale und Vorteile: – Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen – Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Gitteroberfläche – Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavier-Sterilisationsmethoden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Format | Scheibe |
| Material | MCE |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 60 ml/min x cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Flüssigkeiten; Sterilisierung der Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven und Antibiotika; Luftüberwachung; Partikelanalyse; Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitate usw.). |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- IMMO-NC Triton Free MCE .45um Wh PL 100pk
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.