Learn More
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 5 μm Bogen
Membranfilter aus Cellulosemischester (MCE), hydrophil
Marke:  Merck SMWP0190R
Artikelnummer. 10584902
  • 377.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.
MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
  • Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
  • Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
32 l/min x cm2
Weiß
5 μm
580 ml/min x cm2 (Wasser)
Nein
150 μg/cm2
Glatt
135 μm
Hydrophilic
≥0,42 bar, Luft mit Wasser
Blatt
SMWP
Zytologie-Anwendungen
84%
100Pack
75 °C
Filtermembranen
1,9 x 4,2 cm