Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 8.0 μm Porengröße
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse sowie zur Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks
Marke: Merck SCWP04700
Additional Details : CAS : 9004-70-0 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Membranmaterial | |
MCE | |
Unsteril | |
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse, Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks. | |
Filtermembranen | |
47 mm |
Weiß | |
Zellulosemischester (MCE) | |
8 μm | |
620 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
Hydrophil | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose