Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marke: Merck AAWG03700
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung | |
Hydrophil | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophil | |
37 mm |
≥1,0 bar, Luft mit Wasser | |
Membranmaterial | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
2 l/min/cm16 | |
Kariert | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
37 mm |