Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 0.80 μm Porengröße
Entwickelt für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung. EMD Millipore MF-Millipore™ Membran aus Zellulosemischester mit 0.80 µm Porengröße ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
Marke: Merck AAWP037PM
Additional Details : Gewicht : 0.03500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Entwickelt für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung.MF-Millipore™ Membranen aus Zellulosemischester mit 0,80 μm Porengröße sind mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
16 l/min/cm2/psi | |
≥1,0 bar, Luft mit Wasser | |
MF Membranpaare mit angepasstem Gewicht | |
0.8μm | |
AAWP | |
Für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung | |
AAWP | |
50 Paare | |
100/Packung | |
75 °C | |
Filtermembranen | |
37 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Nicht steril | |
190 ml/min x cm2 | |
16 l/min/ cm2 | |
Glatt | |
82% | |
Glatt | |
150 µm | |
Hydrophil | |
37 mm |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: octylphenol polyethoxyethanol