Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 0.80 μm Porengröße
Entwickelt für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung. EMD Millipore MF-Millipore™ Membran aus Zellulosemischester mit 0.80 µm Porengröße ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
Marke: Merck AABP04700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Entwickelt für Luftüberwachungen, Bioassays, Molkerei-Mikrobiologie, Partikelüberwachung und Partikelentfernung.MF-Millipore™ Membranen aus Zellulosemischester mit 0,80 μm Porengröße sind mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.Bestehend aus Membran aus Zellulosemischester in schwarz oder weiß und mit glatter oder gerasterter Oberfläche.
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Schwarz | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Nicht steril | |
Für Luftüberwachung, Fluoreszenz-Assays und Partikelüberwachung | |
AABP | |
Glatt | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
47 mm |
≥1,0 bar, Luft mit Wasser | |
Membranmaterial | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
16 l/min/ cm2 | |
Hydrophil | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophil | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MCE 0.8µmBK PL 47mm
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose