Learn More
Merck ™ MF-Millipore Membranfilter, 0,45 μm, gezahnt
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Marke:  Merck HAWG01300
Additional Details : CAS : 9004-70-0 Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10420011
  • 212.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.
MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
  • Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
  • Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat)
0,45 μm
60 ml/min x cm2
Hydrophil
100Pack
150 µm
Hydrophil
13 mm
≥1,8 bar, Luft mit Wasser
Membranmaterial
Zellulose
Unsteril
2 l/min/cm4
Kariert
100/Packung
Filtermembranen
13 mm