Learn More
Merck ™ MF-Millipore Membranfilter, 0,45 μm, gezahnt
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Brand: Merck HABG02500
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Description
Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE), hydrophil
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
Schwarz | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophil | |
25 mm |
≥2,2 bar, Luft mit Wasser | |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
2 l/min/cm4 | |
Kariert | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
25 mm |