Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 0.22 μm Porengröße
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen konzipiert. EMD Millipore MF-Millipore™ Membranen aus Cellulosemischester mit einer Porengröße von 0.22 µm sind in einer Reihe von Durchmessern erhältlich. Aus einer einfachen, weißen Zellulosemischmembran.
Marke: Merck GSWP04700
341.53 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 9004-70-0 Gewicht : 0.00700kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen geeignet.MF-Millipore™ Membranen aus Zellulosemischester mit 0,22 μm Porengröße sind mit verschiedenen Durchmessern erhältlich.Membranen aus reinem, weißem Zellulosegemisch.
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Zellulosemischester (MCE) | |
0,22 μm | |
18 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
100er Packung | |
150 µm | |
Hydrophil | |
47 mm |
≥3,52 bar, Luft mit Wasser | |
Membranmaterial | |
Zellulose | |
Unsteril | |
2 /min/cm2 | |
Glatt | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MCE .22UM WH PL 47MM 100/PK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose