Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 0.025 μm Porengröße
Geeignet für den Einsatz in Analyse- und Forschungsanwendungen.
Marke: Merck VSWP01300
465.18 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 9004-70-0 Gewicht : 0.07380kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,025 μm | |
0,15 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen | |
13 mm |
Zellulosemischester (MCE) (Nitrat und Acetat) | |
Unsteril | |
105 µm | |
Hydrophil | |
13 mm |
Sicherheit und Handhabung
- MCE 0.025UM WH PL 13MM 100/PK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose