Learn More
Mexiletinhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698685 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15698685 25 g 25 Gramm
15688685 5 g 5 Gramm
15608695 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15698685 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 372910250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5370-01-4 | C11H17NO·HCl | 215.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1-4-5370
Summenformel C11H17NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 215.72
InChI-Schlüssel NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym mexiletine hydrochloride, mexitil, mexiletine hcl, mexiletene hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy-2-propanamine hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy propan-2-amine hydrochloride, 2-propanamine, 1-2,6-dimethylphenoxy-, hydrochloride, mexitil tn, 1-2,6-xylyloxy-2-aminopropane hydrochloride
PubChem CID 21467
ChEBI CHEBI:6917
IUPAC-Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amin;hydrochlorid
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(C)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mexiletine hydrochloride
Schmelzpunkt 202.0°C
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl
Merck Index 15,6248
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formelmasse 215.72
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)