Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden
Artikelnummer. 11947831 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Parameter:
Calcium
Chlorverbindungen
Iod
Nitrat
Silber/Sulfid
Zyanid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11947831
Marke: Mettler Toledo™ 51344827
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationselektroden stellen eine echte All-In-One-Lösung dar. Der brilliante Click & Clear™ Druckmechanismus ermöglicht eine schnelle Reinigung und sorgt für stabile Messergebnisse auch bei schwierigen Proben.
  • So umfangreich wie das Spektrum der verschiedenen Ionen ist auch die Auswahl der ionenselektiven Elektroden (ISE)
  • Die spezielle Click & Clear™ Verbindung ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen der Elektrolytlösung und der Probe
  • Mit den speziellen Lösungen kann die Probe optimal auf eine erfolgreiche Messung der Ionenkonzentration vorbereitet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen NO-3 Ionen
Anschlusstypen Lemo
Art der Fülllösung ISA
Material Epoxy
Betriebsbereich (metrisch) 0.1 bis 14000 mg/l
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 104 °F
Elektrode Kombinierte ISE-Elektrode
Zur Verwendung mit (Geräte) All pH, mV Meters or Ionometers
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 40 °C°
Typ Combination ISE
Parameter Nitrat