Learn More
METTLER TOLEDO™ Ionenselektive Elektroden (ISE)
Artikelnummer. 11987811
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
Festes 1,2 m-BNC-Kabel
S7 BNC-Kabel
Modell:
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode
perfectION CI- Kombinationselektrode
perfectION CN- Kombinationselektrode
perfectION CU2+ Kombinationselektrode
perfectION Ca+2 Kombinationselektrode
perfectION DX223-Na+ Halbzellenelektrode
perfectION DX235-Cl- Halbzellenelektrode
perfectION FI- Kombinationselektrode
perfectION I- Kombinationselektrode
perfectION K+ Kombinationselektrode
perfectION NO3- Kombinationselektrode
perfectION Na+ Kombinationselektrode
perfectION Pb2+ Kombinationselektrode
Messbereich:
0,002 bis 23.000 mg/l
0,005 bis 127.000 mg/l
0,02 mg/ – gesättigte Lösung
0,02 bis 40.100 mg/l
0,04 bis 39.000 mg/l
0,1 bis 14.000 mg/l
0,2 bis 260 mg/l
0,2 bis 20.700 mg/l
1,0 – 1,0-5 mol/l
1,0 – 1x 1,0-7 mol/l
1,8 bis 35.500 mg/l
6,4x 10-6.354 mg/l
Ag+: 0,01 – 108.000 mg/l; S2-: 0,003 – 32.000 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Modell Messbereich Packungsgröße
11987811 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION CI- Kombinationselektrode 1,8 bis 35.500 mg/l 1 Stück
11977811 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION Ca+2 Kombinationselektrode 0,02 bis 40.100 mg/l 1 Stück
11997811 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION CN- Kombinationselektrode 0,2 bis 260 mg/l 1 Stück
11907821 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION CU2+ Kombinationselektrode 6,4x 10-6.354 mg/l 1 Stück
11967811 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode Ag+: 0,01 – 108.000 mg/l; S2-: 0,003 – 32.000 mg/l 1 Stück
10566415 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION FI- Kombinationselektrode 0,02 mg/ – gesättigte Lösung 1 Stück
11927821 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION I- Kombinationselektrode 0,005 bis 127.000 mg/l 1 Stück
11947821 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION NO3- Kombinationselektrode 0,1 bis 14.000 mg/l 1 Stück
11937821 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION K+ Kombinationselektrode 0,04 bis 39.000 mg/l 1 Stück
10145642 S7 BNC-Kabel perfectION DX223-Na+ Halbzellenelektrode 1,0 – 1x 1,0-7 mol/l 1 Stück
11917821 S7 BNC-Kabel perfectION Na+ Kombinationselektrode 0,002 bis 23.000 mg/l 1 Stück
10067810 S7 BNC-Kabel perfectION DX235-Cl- Halbzellenelektrode 1,0 – 1,0-5 mol/l 1 Stück
11957821 Festes 1,2 m-BNC-Kabel perfectION Pb2+ Kombinationselektrode 0,2 bis 20.700 mg/l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11987811 Lieferant METTLER TOLEDO™ Lieferanten-Nr. 51344706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 CHF
    1237.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 652.65 CHF
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Auswahl an ISE-Sonden zum Nachweis der Konzentration von verschiedenen freien Ionen.
  • Die Elektrode vor dem ersten Gebrauch mit destilliertem Wasser abspülen und 24 bis 48 Stunden lang in den entsprechenden Standard einlegen. Dann mit Referenzelektrolyt befüllen (siehe Tabelle oben)
  • Für genaue Ergebnisse muss allen Kalibrierstandards und Proben vor der Messung eine ISA-Lösung (Ionenstärkeanpassungslösung) zugesetzt werden
  • Für das richtige Verhältnis von ISA-Lösung zu Probenvolumen siehe im Benutzerhandbuch der Elektrode
  • Fülllösung täglich vor Gebrauch der Elektrode zugeben (mindestens 2,5 cm über dem Probenspiegel im Becher)
  • Den Verschluss sofort nach dem Gebrauch fest zuschrauben
  • Die Fülllösung in der Elektrode darf nicht verdampfen, da es sonst zur Kristallisation kommt
  • Zur Lagerung zwischen den Messungen und bis zu drei Tagen im entsprechenden Standard lagern
  • Weitere Informationen zur Langzeitlagerung siehe Benutzerhandbuch für die ISE-Elektrode
  • Die Sensormembran verschleißt mit der Zeit; jede Membran ist bei normalem Gebrauch etwa sechs Monate haltbar, die tatsächliche Haltbarkeit hängt jedoch von der Art der zu messenden Proben ab.
  • Konkurrierende Ioneninterferenzen treten häufig auf. Weitere Informationen zu möglichen Interferenzen siehe Benutzerhandbuch der ISE-Elektrode
  • Kompatibel mit METTLER TOLEDO SevenExcellence Benchtop, Seven2Go und SevenGo Portable
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anwendungen Zur Bestimmung von Chloridionen
Anschlusstypen Festes 1,2 m-BNC-Kabel
Beschreibung Erforderliche Lösungen: Referenzelektrolyt – Ionenelektrolyt B – 51344751 Ionenstärkeanpassung – 51344760
Art der Fülllösung Ionenelektrolyt B
Länge (angloamerikanisch) 4,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3.9 ft.
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1,2 m
Material Epoxid
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 176 °F
pH-Bereich 2 bis 12
Interferenzen Cl-, CN-, Pb, Ag/S2-
Membran Festkörper
Modell perfectION CI- Kombinationselektrode
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 80 °C
Typ Ionenselektive Elektrode
Messbereich 1,8 bis 35.500 mg/l
Parameter Chlorverbindungen