Learn More
Mettler Toledo™ perfectION™ Kombinationselektroden
Artikelnummer. 11997931
Ansicht ändern
Click to view available options
Betriebstemperatur (angloamerikanisch):
32 °F bis 104 °F
32 °F bis 176 °F
Betriebstemperatur (metrisch):
0 bis 40 °C
0 bis 80 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) Betriebstemperatur (metrisch) Packungsgröße
11997931 32 °F bis 104 °F 0 bis 40 °C 1 Stück
11957831 32 °F bis 176 °F 0 bis 80 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11997931 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51344851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.00 CHF
    348.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 184.53 CHF
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen Elektrolyt und Messlösung
  • Die Elektrolytlösung fließt leicht durch die Verbindung, wenn der Elektrodenkopf nach unten gedrückt wird
  • Sorgt dafür, dass die Verbindung zwischen den Messungen optimal gereinigt wird
  • Elektrolyt kann einfach entleert und bei Bedarf nachgefüllt werden
  • Das Schliffdiaphragma sorgt selbst bei schwierigen Proben für einen optimalen Kontakt zwischen Elektrolyt und Messlösung
  • Besteht aus einer Messelektrode mit integrierter Referenz
  • Sensor mit angeschlossenem Kabel und BNC-Anschluss
  • Referenzelektrolyt (60 ml)
  • Bedienungsanweisungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten
Beschreibung perfectION-Membranmodul K
Art der Fülllösung ISA
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 104 °F
Modell perfectION-Membranmodul K
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle pH-, mV-Meter oder Ionometer
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 40 °C
Typ Membrankombinations-ISE