Learn More
METTLER TOLEDO™ ORP/Redox-Kombinationselektroden: 57 Schraubkopf
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Modell:
InLab™ Redox
InLab™ Redox Ag
InLab™ Redox Ag805
InLab™ Redox Au
InLab™ Redox Flow
InLab™ Redox Micro
InLab™ Redox Pt805
InLab™ Redox-L
Typ:
Halbzellen-Elektrode; Platinring-Indikator
Halbzellen-Elektrode; Silberring-Indikator
Kombinationselektrode; Goldring-Indikator
Kombinationselektrode; Platinringindikator
Kombinationselektrode; Silberring-Indikator
Elektrode:
Goldring-Indikator
Platinring-Indikator
Silberring-Indikator
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Messung des Oxidations-/Reduktionspotenzials (ORP)
- Trinkwasser
- Kühltürme
- Schwimmbäder
- Trinkwasserversorgung
- Abwasser
- Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
- Keramik-Diaphragma (ohne InLab Redox Flow mit beweglichem Glassdiaphragma)
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- InLab Redox Pt805 und InLab Redox Ag805: Kein Elektrolyt erforderlich und muss mit InLab Reference (51343190) gepaart werden
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | S7 |
| Material | Glas |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -30 °C° bis +130 °C° |
| Typ | Halbzellen-Elektrode; Platinring-Indikator |
| Elektrode | Platinring-Indikator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung der Oxidations-/Reduktionsleistung der Lösung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S7 auf BNC (30281915) |
| Modell | InLab™ Redox Pt805 |
| Lagerungsbedingungen | Trocken |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -22 ° bis +266 °F |
| Mehr anzeigen |