Learn More
METTLER TOLEDO™ ORP/Redox-Kombinationselektroden: 57 Schraubkopf
Kombinationselektrode für die Messung des Oxidations- und des Reduktionspotenzials. Mettler Toledo ORP/Redox-Kombinationselektroden erzeugen Messsignale auf der Metalloberfläche durch den Austausch von Elektronen mit der Oxidationsreduktion des gemessenen Mediums.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343205
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Messung des Oxidations-/Reduktionspotenzials (ORP)
- Trinkwasser
- Kühltürme
- Schwimmbäder
- Trinkwasserversorgung
- Abwasser
- Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
- Keramik-Diaphragma (ohne InLab Redox Flow mit beweglichem Glassdiaphragma)
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- InLab Redox Pt805 und InLab Redox Ag805: Kein Elektrolyt erforderlich und muss mit InLab Reference (51343190) gepaart werden
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
S7 | |
Glas | |
Kombinationselektrode; Silberring-Indikator | |
Zur Messung der Oxidations-/Reduktionsleistung der Lösung | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
1 mol/L KNO3 | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Keramik | |
0 °C° bis 100 °C° | |
1 mol/L KNO3 | |
S7 auf BNC (30281915) | |
InLab™ Redox Ag | |
32 ° bis 212 °F | |
4.72 in. | |
0.47 Zoll |