Learn More
METTLER TOLEDO™ ORP/Redox-Kombinationselektroden: 57 Schraubkopf
Kombinationselektrode für die Messung des Oxidations- und des Reduktionspotenzials. Mettler Toledo ORP/Redox-Kombinationselektroden erzeugen Messsignale auf der Metalloberfläche durch den Austausch von Elektronen mit der Oxidationsreduktion des gemessenen Mediums.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51343201
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10028142
  • 555.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Messung des Oxidations-/Reduktionspotenzials (ORP)
  • Trinkwasser
  • Kühltürme
  • Schwimmbäder
  • Trinkwasserversorgung
  • Abwasser
  • Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
  • Keramik-Diaphragma (ohne InLab Redox Flow mit beweglichem Glassdiaphragma)
  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • InLab Redox Pt805 und InLab Redox Ag805: Kein Elektrolyt erforderlich und muss mit InLab Reference (51343190) gepaart werden
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Spezifikation
S7
Glas
Kombinationselektrode; Platinringindikator
Zur Messung der Oxidations-/Reduktionsleistung der Lösung
ARGENTHAL mit Ag+-Falle
3 mol/l KCl
0 °C bis 100 °C
120 mm
12 mm
Bewegliche Glasmanschette
0 °C° bis 100 °C°
3 mol/l KCl
S7 auf BNC (30281915)
InLab™ Redox Flow
32 ° bis 212 °F
4.72 in.
0.47 Zoll