Learn More
Kartell™ Mettler Toledo™ Teströhrchen mit Kappe für Mikrozentrifugen
Hergestellt aus hochtransparentem Polypropylen für die einfache Überprüfung von Proben. Das Kartell™ Zentrifugen-Mikroteströhrchen mit Kappe verfügt über eine große mattierte Schreibfläche, um die Rückverfolgbarkeit bei der Probenanalyse zu verbessern.
Marke: Kartell™ 0029804
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PP-Röhrchen mit hoher Transparenz für einfache Probenprüfung
- Flache Kappe mit großem mattiertem Beschriftungsereich
- Flüssigkeitsdicht bei Zentrifugation mit RZB bis zu 21.000 x g
- Große Öffnungslasche mit abgerundeten Kanten für reibungsloseres Öffnen/Schließen
- Die Verschlußkappe verfügt über einen 3 mm großen durchstechbarem Bereich.
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten bei offener Kappe
Spezifikation
| Flache Kappe | |
| Blau | |
| Ja | |
| Blau | |
| Probenanalyse | |
| Kappe |
| CE/IVD | |
| PP (Polypropylen) | |
| 1.5 ml | |
| PP (Polypropylen) | |
| 1000/Pckg. | |
| 11.000 xg |