Learn More
LV-11 Automatic Feeder for AG, PG-S and PR Series Balances
Artikelnummer. 12721152 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
:
Automatic Feeder
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12721152
Marque: Mettler Toledo 21900608
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Comes with feed chute, LocalCAN interface cable, power cable and operating instructions.
Delivers small samples with diameters ranging from 1 to 33mm—ideal for pharmaceuticals, as well as tiny electronic or mechanical parts
The LV-11 Feeder delivers small samples with diameters ranging from 1 to 33mm—ideal for pharmaceuticals, as well as tiny electronic or mechanical parts. A photocell automatically monitors each item as it passes by and interrupts the feed after each one—restarting after the balance has validated the weight. And, if needed, the feeder will empty itself when a sample of a desired size has been reached.Selectable four-step vibration intensity (feed rate) can be set to match the size, surface texture or shape of items. LED on front of feeder clearly indicates the intensity level.To create a fully automatic system that provides complete verification of your process, simply team up the LV-11 Feeder with one of the following: an AG or PG-S Series balance (outfitted with LC-G LocalCAN interface, 01-918-91) and the SQC14 Quality Control System1 (09-316-33); a PR Series balance and the SQC15 Quality Control Systems (01-913-77N, 01-913-77P); or a computer1. The built-in bidirectional RS-232-C and LocalCAN interfaces ensure error-free data transmission between your computer or weighing system. For 115/220V 50/60Hz, 15VA, switch-selectable.
Informations sur la commande
Overall dimensions: 8 7/8L x 8 7/8W x 10 1/4 in.H (22.5 x 22.5 x 26cm). Net weight 25 3/8 lb. (11.5kg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zur Verwendung mit (Geräte) XP Precision Balance
Zur Verwendung mit (Anwendung) Small items
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis