Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Versatile pH-Elektroden-Werkzeug für austauschbare Verbindungen
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Für die Verwendung mit InLab™ Versatile und InLab™ Versatile Pro
Spezifikation
Spezifikation
| Diaphragma | Keramik |
| Typ | Austauschbares Diaphragma-Werkzeug |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alternative für die Messung in einfachen Proben, bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vielseitige InLab und vielseitige Pro pH-Elektrode |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°C to 60°C |