Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Elektroden Versatile
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Trinkwasser
- Erfrischungsgetränken
- Bier
- Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
- Austauschbare Keramikverbindung
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Polysulfon |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler |
| Art der Fülllösung | 3mol KCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alternative für die Messung in einfachen Proben, bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Festes Kabel zum Sensor |
| Internes Bezugssystem | ARGENTHAL mit Ag+-Falle |
| Mehr anzeigen |